4-Etylbenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20645.14
B20645.22
B20645.14EA
306
PLN
B20645.14
B20645.22
4-Etylbenzaldehyd ≥97%
4-Etylbenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 4748-78-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Characteristic
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 636027
MDL No.: MFCD00006956
Formuła:
C₉H₁₀O Temp. Wrzenia: 220…221 °C Gęstość: 0,979 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006956 Numer CAS: 4748-78-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-268-8 |