Drukuj
4-Etylbenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
378950050 378950250 378951000
ACRO378950050EA 101 PLN
ACRO378950050 ACRO378950250 ACRO378951000
4-Etylbenzaldehyd 98%
4-Etylbenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 221 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006956
Numer CAS: 4748-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-268-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %