4-Izopropylobenzaldehyd tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14019.22
A14019.14
A14019.36
A14019.22EA
329
PLN
A14019.22
A14019.14
A14019.36
4-Izopropylobenzaldehyd tech. 90%, Technical Grade
4-Izopropylobenzaldehyd
Purity: 90%
CAS No.: 122-03-2
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 234-235°
Beilstein Reference: 636547
Merck Reference: 14,2621
MDL No.: MFCD00006953
Formuła:
C₁₀H₁₂O Temp. Wrzenia: 234…235 °C Gęstość: 0,979 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006953 Numer CAS: 122-03-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-516-9 Klasyfikacja Merck : 14,2621 |