Drukuj
4-Izopropylobenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
334880050 334881000 334885000
ACRO334880050EA 182 PLN
ACRO334880050 ACRO334881000 ACRO334885000
4-Izopropylobenzaldehyd 98%
4-Izopropylobenzaldehyd
Formuła: C₁₀H₁₂O
Temp. Wrzenia: 234…235 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,979 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006953
Numer CAS: 122-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-516-9
Klasyfikacja Merck : 13,02648
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.975 to 0.983 g/ml
GC ≥97.5 %