4-tert-Butylobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(tert-Butyl)benzaldehyde
A15740.14
A15740.06
A15740.22
A15740.14EA
1290
PLN
A15740.14
A15740.06
A15740.22
4-tert-Butylobenzaldehyd ≥97%
4-tert-Butylobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 939-97-9
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5285
Boiling Point: 244-246°
Beilstein Reference: 1906461
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00035742
Formuła:
C₁₁H₁₄O MW: 162.23 g/mol Temp. Wrzenia: 244…246 °C Gęstość: 0.970 Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035742 Numer CAS: 939-97-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-367-9 Jednostka: 3082 ADR: 9 III |