2-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
117552-25G
117552-100G
SIAL117552-25GEA
250
PLN
SIAL117552-25G
SIAL117552-100G
2-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
2-Tolualdehyd
Formuła:
C₈H₈O Temp. Wrzenia: 201 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 1,0324 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003338 Numer CAS: 529-20-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-452-2 Klasyfikacja Merck : 12,09665 |