2-Tolualdehyd ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
Stabilizacja:
Stabilised with hydroquinone (HQ)
A10172.14
A10172.22
A10172.14EA
340
PLN
A10172.14
A10172.22
2-Tolualdehyd ≥98% stabilised
2-Tolualdehyd
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 529-20-4
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Almond-like
Melting Point: -35°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 605841
Merck Reference: 14,9527
MDL No.: MFCD00003338
Formuła:
C₈H₈O MW: 120.15 g/mol Temp. Wrzenia: 199…200 °C Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 1.037 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003338 Numer CAS: 529-20-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-452-2 Klasyfikacja Merck : 14,9527 |