4-Bromo-2-nitrotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12951.06
A12951.22
A12951.06EA
358
PLN
A12951.06
A12951.22
4-Bromo-2-nitrotoluen ≥99%
4-Bromo-2-nitrotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 60956-26-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Temp. Wrzenia: 130 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 45…48 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041243 Numer CAS: 60956-26-5 Numer WE (dawny EINECS): 262-536-3 |