4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10718.14
A10718.22
A10718.14EA
570
PLN
A10718.14
A10718.22
4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
4-Bromo-3-nitrotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 5326-34-1
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ Temp. Wrzenia: 96 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 29…32 °C Gęstość: 1,578 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024180 Numer CAS: 5326-34-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-203-6 |