2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14865.14
A14865.22
A14865.14EA
476
PLN
A14865.14
A14865.22
2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
2-Bromo-4-nitrotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 7745-93-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1941232
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ Temp. Wrzenia: 175 °C (38 mmHg) Temp. topnienia: 74…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007195 Numer CAS: 7745-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-809-9 |