α-Bromo-4-nitrotoluen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
A15236.14
A15236.22
A15236.36
A15236.14EA
301
PLN
A15236.14
A15236.22
A15236.36
α-Bromo-4-nitrotoluen ≥97%
α-Bromo-4-nitrotoluen
Purity: 97+%
CAS No.: 100-11-8
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 742796
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007373
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Temp. Wrzenia: 304 Temp. topnienia: 97…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007373 Numer CAS: 100-11-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-820-6 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |