Drukuj
α-Bromo-4-nitrotoluen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
128530250 128531000 128535000
ACRO128530250EA 222 PLN
ACRO128530250 ACRO128531000 ACRO128535000
α-Bromo-4-nitrotoluen 99%
α-Bromo-4-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. Wrzenia: 304 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007373
Numer CAS: 100-11-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-820-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥98.5 %