α-Bromo-3-nitrotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α-Bromo-m-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl bromide, m-Nitrobenzyl bromide
A14310.06
A14310.14
A14310.22
A14310.06EA
492
PLN
A14310.06
A14310.14
A14310.22
α-Bromo-3-nitrotoluen ≥98%
α-Bromo-3-nitrotoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 3958-57-4
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 153-154°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007271
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Temp. Wrzenia: 153…154 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 56…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007271 Numer CAS: 3958-57-4 Numer WE (dawny EINECS): 223-557-3 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |