α-Bromo-2-nitrotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
A13127.06
A13127.14
A13127.22
A13127.06EA
389
PLN
A13127.06
A13127.14
A13127.22
α-Bromo-2-nitrotoluen ≥98%
α-Bromo-2-nitrotoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 3958-60-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Temp. topnienia: 45…48 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007184 Numer CAS: 3958-60-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-558-9 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |