Drukuj
α-Bromo-2-nitrotoluen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
148310050 148310250
ACRO148310050EA 243 PLN
ACRO148310050 ACRO148310250
α-Bromo-2-nitrotoluen 97%
α-Bromo-2-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 44…48 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007184
Numer CAS: 3958-60-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-558-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥96.0 %