2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
L10658.03
L10658.06
L10658.03EA
157
PLN
L10658.03
L10658.06
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 72678-19-4
Molecular Formula: C7H4Br2F3N
Formula Weight: 318.93
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 64-65°/0.1mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00068181
Formuła:
C₇H₄Br₂F₃N MW: 318.92 g/mol Temp. Wrzenia: 64…65 °C (0.1 mmHg) Temp. topnienia: 36…40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068181 Numer CAS: 72678-19-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |