Drukuj
Probówki do próby krzyżowej, BD Vacutainer®
Dostawca: BD Medical
367941 367941UK 368817
BDAM367941EA 292 PLN
BDAM367941 BDAM367941UK BDAM368817
Probówki do próby krzyżowej, BD Vacutainer®
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Blood Sample Collection/Preparation
These crossmatch tubes are available in plastic EDTA and plain clot activator tubes.
It is identified by a pink cap and large block label.
Dodatkowe informacje: All tubes are supplied in boxes of 100/ cases of 1000.