2-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
A11112.14
A11112.22
A11112.06
A11112.14EA
477
PLN
A11112.14
A11112.22
A11112.06
2-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
2-Bromo-5-fluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 452-63-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 1859121
MDL No.: MFCD00017921
Formuła:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Temp. Wrzenia: 169…170 °C Gęstość: 1.495 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017921 Numer CAS: 452-63-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-203-5 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |