Drukuj
Jerricans, wąska szyjka, z zakrętką
Dostawca: BOCHEM
11425 11426
BOCH11425EA 2410 PLN
BOCH11425 BOCH11426
Jerricans, wąska szyjka, z zakrętką
Butelki i butle Kanistry
Stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With screw cap.
Informacje do zamówienia: Please order filling tube separately.