Drukuj
Dzbanek pomiarowy ze stali nierdzewnej, z podziałką, z dziobkiem i uchwytem do przechylania
Dostawca: BOCHEM
8390 8391 8394
BOCH8390EA 5310 PLN
BOCH8390 BOCH8391 BOCH8394
Dzbanek pomiarowy ze stali nierdzewnej, z podziałką, z dziobkiem i uchwytem do przechylania
Wiadra
Stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance, very good thermal resistance
  • High quality, very stable
  • Matching lids available optionally
For use in laboratories and industry. Graduated with handle. Seamless handle tabs and smooth surfaces for fast, easy cleaning.