Drukuj
Łyżeczki do próbeks, sterylne, Corning® Gosselin™
Dostawca: Corning
CUIG-01 CUIP-01
215-2295EA 2680 PLN
215-2295 215-2294
Łyżeczki do próbeks, sterylne, Corning® Gosselin™
Łyżeczki
PS, white. Sampling spoons for collecting small amounts of sample material.
  • For powder, granulates and liquids
  • Food contact aproved: Raw material is compliant with regulation EC No. 1935/2004
  • Available in two sizes; both sterilised and individually packed
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904