Drukuj
Pompy rozpuszczalnikowe, obsługiwane ręcznie
Dostawca: BURKLE
5603-1000 5603-2000
223-0067EA 2900 PLN
223-0067 223-0068
Pompy rozpuszczalnikowe, obsługiwane ręcznie
Pompy Pompy do beczek
Ręczna pompa rozpuszczalnikowa do bezproblemowego usuwania rozpuszczalników organicznych i środków smakowo-zapachowych. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) i PTFE.
  • Sztywna rura odprowadzająca z kranem wykonanym ze stali nierdzewnej / PTFE
  • Nadaje się do pojemników z gwintem R 2 „
Pompa ręczna działa zgodnie z zasadą nadciśnienia. Nadciśnienie jest gromadzone w zbiorniku za pomocą kulki pompy, wypychając ciecz z pojemnika. Zestaw antystatyczny może być użyty do uziemienia pompy w celu dozowania łatwopalnych cieczy, tak aby nie tworzył się ładunek elektrostatyczny.
Pompę można całkowicie zamknąć za pomocą dwóch zaworów kulowych, aby nie wydostały się żadne niebezpieczne opary. Pompa ręczna nadaje się do pojemników o pojemności do 60 litrów. Pompa rozpuszczalnika do kanistrów cynowych ma gwint przyłączeniowy do wysuwanych wylewek.
Informacje do zamówienia: Adapter do gwintów do dostępnych w handlu pojemników dostępne jako akcesoria.