Drukuj
Szczypce do cięcia szkła
Dostawca: BOCHEM
12250 12251
BOCH12250EA 531 PLN
BOCH12250 BOCH12251
Szczypce do cięcia szkła
Dziurkacze
Plastic handle with hardened metal blade.
  • Clean and precise cutting
  • Replaceable hardened metal blades
  • Easy to change blade
Length 180 mm, blade dimensions 40×18 mm.