4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
A15942.06
A15942.14
A15942.22
A15942.06EA
376
PLN
A15942.06
A15942.14
A15942.22
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen ≥99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 402-43-7
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 2045666
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000398
Formuła:
C₇H₄BrF₃ Temp. Wrzenia: 154…155 °C Gęstość: 1,630 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000398 Numer CAS: 402-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-943-6 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |