Drukuj
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
166670050 166670250
ACRO166670050EA 281 PLN
ACRO166670050 ACRO166670250
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen
Formuła: C₇H₄BrF₃
Temp. Wrzenia: 154…155 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,6 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000398
Numer CAS: 402-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-943-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %