α,4-Dibromo-2-fluorotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
B21331.06
B21331.14
B21331.22
B21331.06EA
353
PLN
B21331.06
B21331.14
B21331.22
α,4-Dibromo-2-fluorotoluen ≥98%
α,4-Dibromo-2-fluorotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 76283-09-5
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 126°/9mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00055467
Formuła:
C₇H₅Br₂F Temp. Wrzenia: 126 °C (9 mmHg) Temp. topnienia: 33…37 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055467 Numer CAS: 76283-09-5 Numer WE (dawny EINECS): 278-412-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |