Drukuj
Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
84533.550EA 0 PLN
84533.550 84533.460 84533.950
Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45,7 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %