2-Bromo-4-fluorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
A12792.06
A12792.14
A12792.22
A12792.06EA
298
PLN
A12792.06
A12792.14
A12792.22
2-Bromo-4-fluorotoluene ≥98%
2-Bromo-4-fluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 1422-53-3
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1859038
MDL No.: MFCD00040828
Formuła:
C₇H₆BrF Temp. Wrzenia: 170…172 °C Gęstość: 1,526 Temp. Zapłonu: 64 °C (147 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040828 Numer CAS: 1422-53-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-830-0 |