4-Bromo-2-fluorotoluene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15891.06
A15891.14
A15891.22
A15891.06EA
222
PLN
A15891.06
A15891.14
A15891.22
4-Bromo-2-fluorotoluene ≥99%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 51436-99-8
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 66-68°/8mm
Beilstein Reference: 1859028
MDL No.: MFCD00013551
Formuła:
C₇H₆BrF Temp. Wrzenia: 66…68 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,492 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013551 Numer CAS: 51436-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 257-201-3 |