α-Bromo-4-fluorotoluen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
A10208.09
A10208.18
A10208.30
A10208.09EA
420
PLN
A10208.09
A10208.18
A10208.30
α-Bromo-4-fluorotoluen ≥97%
α-Bromo-4-fluorotoluen
Purity: 97%
CAS No.: 459-46-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 636507
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000359
Formuła:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Temp. Wrzenia: 84…85 °C (15 mmHg) Gęstość: 1.530 Temp. Zapłonu: 66 °C (150 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000359 Numer CAS: 459-46-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-291-5 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |