Drukuj
α-Bromo-4-fluorotoluen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197970050 197970250
ACRO197970050EA 217 PLN
ACRO197970050 ACRO197970250
α-Bromo-4-fluorotoluen 97%
α-Bromo-4-fluorotoluen
Formuła: C₇H₆BrF
Temp. Wrzenia: 85 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1,517 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000359
Numer CAS: 459-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-291-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %