α-Bromo-3-fluorotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoulene, alpha-Bromo-m-fluorotoulene, 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl bromide, 3-Fluorobenzyl bromide
A15446.18
A15446.06
A15446.14
A15446.18EA
1530
PLN
A15446.18
A15446.06
A15446.14
α-Bromo-3-fluorotoluen ≥98%
α-Bromo-3-fluorotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 456-41-7
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Pungent
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 636503
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000340
Formuła:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Temp. Wrzenia: 200 °C Gęstość: 1.546 Temp. Zapłonu: 91 °C (196 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000340 Numer CAS: 456-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-263-2 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |