Drukuj
α-Bromo-3-fluorotoluen 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoulene, alpha-Bromo-m-fluorotoulene, 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl bromide, 3-Fluorobenzyl bromide
119400250 119400050
ACRO119400250EA 567 PLN
ACRO119400250 ACRO119400050
α-Bromo-3-fluorotoluen 95%
α-Bromo-3-fluorotoluen
Formuła: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 88 °C (20 mmHg)
Gęstość: 1.541 g/cm³
Temp. Zapłonu: 61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000340
Numer CAS: 456-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-263-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %