α-Bromo-2-fluorotoulen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 446-48-0
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 1099894
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000324
Formuła:
C₇H₆BrF Temp. Wrzenia: 84…85 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,567 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000324 Numer CAS: 446-48-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-169-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |