α-Bromo-2,6-difluorotoluen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
A17434.06
A17434.14
A17434.06EA
466
PLN
A17434.06
A17434.14
α-Bromo-2,6-difluorotoluen ≥97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluen
Purity: 97+%
CAS No.: 85118-00-9
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point:
Formuła:
C₇H₅BrF₂ MW: 207.02 g/mol Temp. topnienia: 49…53 °C Gęstość: 1.600 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000329 Numer CAS: 85118-00-9 Numer WE (dawny EINECS): 285-652-6 Jednostka: 1759 ADR: 8 III |