Drukuj
α-Bromo-2,6-difluorotoluen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
303570050 303570250
ACRO303570050EA 373 PLN
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Bromo-2,6-difluorotoluen 97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluen
Formuła: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Temp. topnienia: 51…55 °C
Gęstość: 1.6
Temp. Zapłonu: >109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000329
Numer CAS: 85118-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 285-652-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %