α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
B20752.09
B20752.18
B20752.88
B20752.09EA
742
PLN
B20752.09
B20752.18
B20752.88
α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 85117-99-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Refractive Index: 1.5260
Beilstein Reference: 7089248
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009897
Formuła:
C₇H₅BrF₂ MW: 207.02 g/mol Temp. Wrzenia: 186 Temp. topnienia: 8 Gęstość: 1.609 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009897 Numer CAS: 85117-99-3 Numer WE (dawny EINECS): 285-651-0 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |