Bromek 2,4-difluorobenzylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15213.06
A15213.14
A15213.06EA
444
PLN
A15213.06
A15213.14
Bromek 2,4-difluorobenzylu ≥98%
Bromek 2,4-difluorobenzylu
Purity: 98+%
CAS No.: 23915-07-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 42-43°/1mm
Beilstein Reference: 4177539
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011649
Formuła:
C₇H₅BrF₂ Temp. Wrzenia: 42…43 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,613 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011649 Numer CAS: 23915-07-3 Numer WE (dawny EINECS): 245-938-3 Jednostka: 1760 ADR: 8,III |