Drukuj
Bromek pentafluorobenzylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
A11623.14 A11623.06 A11623.22
A11623.14EA 1510 PLN
A11623.14 A11623.06 A11623.22
Bromek pentafluorobenzylu ≥98%
Bromek pentafluorobenzylu
Purity: 98+% CAS No.: 1765-40-8 Molecular Formula: C7H2BrF5 Formula Weight: 261.00 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 174-175° Beilstein Reference: 647808 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000299
Formuła: (C₆F₅)CH₂Br
Temp. Wrzenia: 174…175 °C
Temp. topnienia: 18…20 °C
Gęstość: 1,844
Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000299
Numer CAS: 1765-40-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-182-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II