Chlorek 4-bromobenzylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 589-17-3
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆BrCl Temp. Wrzenia: 106…107 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 38…41 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040867 Numer CAS: 589-17-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-638-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,1410 |