Drukuj
Chlorek 4-bromobenzylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
346750050 346750250
ACRO346750050EA 290 PLN
ACRO346750050 ACRO346750250
Chlorek 4-bromobenzylu 98%
Chlorek 4-bromobenzylu
Formuła: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 136…139 °C (27 mmHg)
Temp. topnienia: 36…40 °C
Numer MDL: MFCD00040867
Numer CAS: 589-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-638-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,01394
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %