3-Bromobenzyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
L12458.06
L12458.14
L12458.06EA
334
PLN
L12458.06
L12458.14
3-Bromobenzyl chloride ≥97%
3-Bromobenzyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 932-77-4
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆BrCl Temp. Wrzenia: 118…119 °C (18 mmHg) Gęstość: 1,608 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040865 Numer CAS: 932-77-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |