α-Bromo-4-chlorotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
B22858.06
B22858.14
B22858.06EA
376
PLN
B22858.06
B22858.14
α-Bromo-4-chlorotoluen ≥98%
α-Bromo-4-chlorotoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 622-95-7
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Odour: Pungent
Melting Point: 46-51°
Boiling Point: 107-108°/8mm
Beilstein Reference: 606497
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00040714
Formuła:
C₇H₆BrCl MW: 205.48 g/mol Temp. Wrzenia: 107…108 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 46…51 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040714 Numer CAS: 622-95-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-760-7 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |