Drukuj
α-Bromo-3-chlorotoluen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A15844.09 A15844.18
A15844.09EA 245 PLN
A15844.09 A15844.18
α-Bromo-3-chlorotoluen ≥97%
α-Bromo-3-chlorotoluen
Purity: 97% CAS No.: 766-80-3 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Odour: Pungent Boiling Point: 108-110°/10mm Beilstein Reference: 636504 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000597
Formuła: C₇H₆BrCl
Temp. Wrzenia: 108…110 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1,567
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000597
Numer CAS: 766-80-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-171-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II