α-Bromo-2-chlorotoulen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
A12129.06
A12129.14
A12129.22
A12129.06EA
278
PLN
A12129.06
A12129.14
A12129.22
α-Bromo-2-chlorotoulen ≥97%
α-Bromo-2-chlorotoulen
Purity: 97%
CAS No.: 611-17-6
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5920
Odour: Pungent
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 386264
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000566
Formuła:
C₇H₆BrCl MW: 205.48 g/mol Temp. Wrzenia: 103…104 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.583 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000566 Numer CAS: 611-17-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-257-2 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |