4-Bromo-m-toluic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
A14302.06
A14302.14
A14302.06EA
583
PLN
A14302.06
A14302.14
4-Bromo-m-toluic acid ≥98%
4-Bromo-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7697-28-1
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 215-218°
Beilstein Reference: 2356649
Formuła:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 g/mol Temp. topnienia: 215…218 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039526 Numer CAS: 7697-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-713-7 |