4-Bromo-o-toluic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-2-methylbenzoic acid
L03071.06
L03071.14
L03071.06EA
383
PLN
L03071.06
L03071.14
4-Bromo-o-toluic acid ≥98%
4-Bromo-o-toluic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 68837-59-2
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2249816
Formuła:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 g/mol Temp. topnienia: 182…184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040905 Numer CAS: 68837-59-2 Numer WE (dawny EINECS): 272-437-7 |