Kwas 3-bromo-p-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11496.06
A11496.14
A11496.22
A11496.06EA
310
PLN
A11496.06
A11496.14
A11496.22
Kwas 3-bromo-p-toluilowy ≥98%
Kwas 3-bromo-p-toluilowy
Purity: 98+%
CAS No.: 7697-26-9
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Odour: Odourless
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 1936510
MDL No.: MFCD00002488
Formuła:
C₈H₇BrO₂ Temp. topnienia: 206…211 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002488 Numer CAS: 7697-26-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-712-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |