Bromopentametylobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L02451.06
L02451.14
L02451.06EA
319
PLN
L02451.06
L02451.14
Bromopentametylobenzen ≥98%
Bromopentametylobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 5153-40-2
Molecular Formula: C11H15Br
Formula Weight: 227.15
Melting Point: 161-162°
Beilstein Reference: 1863555
Formuła:
C₁₁H₁₅Br Temp. topnienia: 161…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013523 Numer CAS: 5153-40-2 Numer WE (dawny EINECS): 225-926-4 |