2,4,6-Tribromotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Methyl-2,4,6-tribromobenzene, 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene
L01149.09
L01149.18
L01149.09EA
433
PLN
L01149.09
L01149.18
2,4,6-Tribromotoluene ≥98%
2,4,6-Tribromotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 6320-40-7
Molecular Formula: C7H5Br3
Formula Weight: 328.83
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00013527
Formuła:
C₇H₅Br₃ Temp. Wrzenia: 290 °C Temp. topnienia: 67…70 °C Gęstość: 2,479 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013527 Numer CAS: 6320-40-7 Numer WE (dawny EINECS): 228-672-2 |